Documenti
762989
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-d10-formamide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D10HNO
Peso molecolare:
111.21
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[H]C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SUAKHGWARZSWIH-MWUKXHIBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup