Documenti
762091
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
201-205 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1sc(SC)c(C#N)c1N
InChI
1S/C8H8N2O2S2/c1-12-7(11)6-5(10)4(3-9)8(13-2)14-6/h10H2,1-2H3
VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3