Documenti fondamentali
761850
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
145-150 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-5(8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)