760862
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2
average Mn 6,700
Sinonimo/i:
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG, generation 2, PFD-G2-PEG6k-OH
About This Item
PM
PEG average Mn 6,000 (n~130; esterified with 8 hydroxyl groups)
average Mn 6,700
Caratteristiche
generation 2
Punto di fusione
48-53 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Descrizione generale
Applicazioni
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
for 2D and 3D Cell Culture