Documenti fondamentali
760315
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Formylimidazo[1,2-a]pyridine, Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
123-126 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1cccc2nccn12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-6H
IZZPLXLDWJCBDF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)