Documenti fondamentali
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.19
Beilstein:
5048167
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)