Documenti
759368
Sigma-Aldrich
2,4-Piperidinedione
97%
Sinonimo/i:
2,4-Diketopiperidine, 2,4-Dioxopiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-103 °C
Stringa SMILE
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3