756520
Strontium aluminate, europium and dysprosium doped
Sinonimo/i:
Aluminum dysprosium europium strontium oxide, Europium and dysprosium doped strontium aluminum oxide, Long persistent blue-green phosphor
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
long persistent blue-green phosphor
Saggio
99% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Sr3.84Eu0.06Dy0.10Al14O25
Dimensione particelle
~180 mesh
Punto di fusione
>1000 °C (lit.)
Fluorescenza
λem Blue-Green
Descrizione generale
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.