Documenti fondamentali
755532
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-d8
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Butanal
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CD2CDO
Peso molecolare:
80.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
P. ebollizione
75 °C (lit.)
Punto di fusione
-96 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
ZTQSAGDEMFDKMZ-RIZALVEQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)