Documenti fondamentali
755427
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl3N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
72-77 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
thioether
Stringa SMILE
CSc1nc(Cl)c(C(Cl)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl3N2OS/c1-13-6-10-3(7)2(5(9)12)4(8)11-6/h1H3
MHZGWIOWCZZQNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)