Documenti fondamentali
755273
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
95%
Sinonimo/i:
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.537
Densità
1.283 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
chloro
fluoro
Stringa SMILE
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)