Documenti fondamentali
751677
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyridine-4-trifluoroborate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BF4KN
Peso molecolare:
202.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
298-304 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].Fc1cc(ccn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H3BF4N.K/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
ZUIGGHLOWPDGHC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)