Documenti
751545
Sigma-Aldrich
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-boronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16BN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
109-114 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3