Key Documents
751251
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodopyridine
96%
Sinonimo/i:
3-Iodo-4-aminopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
96-101 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3