Documenti fondamentali
748706
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15BN2O4
Peso molecolare:
298.10
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
208-213 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nc(C)ccc3c2
InChI
1S/C15H15BN2O4/c1-10-3-4-11-7-12(5-6-13(11)17-10)16-21-14(19)8-18(2)9-15(20)22-16/h3-7H,8-9H2,1-2H3
XDZZRHJGLBVWIH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)