Documenti
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
Sinonimo/i:
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.617
Densità
1.098 at 25 °C
Stringa SMILE
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3