Key Documents
748145
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-4,6-dimethylpyridine
97%
Sinonimo/i:
(4,6-Dimethyl-2-pyridinyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (4,6-dimethyl-2-pyridinyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
75-79 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-8-6-9(2)13-10(7-8)14-11(15)16-12(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,14,15)
VTOQKBTVQSCALH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)