Key Documents
74733
Sigma-Aldrich
2-Octadecanone
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Hexadecyl methyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3CO(CH2)15CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.48
Beilstein:
1708198
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
P. eboll.
145 °C/0.7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-54 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C18H36O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19/h3-17H2,1-2H3
PJLJQAWUAPNCJC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3