Documenti fondamentali
746045
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
97%
Sinonimo/i:
4-Chloro-5,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine-2-amine, NSC 66053
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
217-222 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC1=C(Cl)N=C(N)N=C1C
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,9,10)
RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)