Documenti
745510
Sigma-Aldrich
4-Heptyl acetate
98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O2
Peso molecolare:
158.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
CCCC(OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
JPXGPRBLTIYFQG-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C