744441
5-Chloro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
97%
Sinonimo/i:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl chloride, Dibenzosuberenyl chloride, tropCl
About This Item
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
ClC1C(C=CC=C2)=C2C=CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H11Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15H
XUDMFUCJNFYMRZ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3