744069
2-metiltetraidrofurano
absolute, stored over molecular sieve
Sinonimo/i:
2-MeTHF, Tetraidro-2-metilfurano, Tetraidrosilvano
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (GC)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
absolute, stored over molecular sieve
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Impurezze
≤0.002% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
78-80 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10.0 °C - closed cup