Documenti
74310
Sigma-Aldrich
5-Nonanol
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dibutyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Beilstein:
1733552
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.429
P. eboll.
195 °C (lit.)
Densità
0.821 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(O)CCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter