740942
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystals
Stringa SMILE
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.