Documenti
740519
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
NH2CD2CD2OPO3H2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SUHOOTKUPISOBE-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3