Documenti
740160
Sigma-Aldrich
Diethyl [(benzylideneamino)methyl] phosphonate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18NO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
Densità
1.119 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3