Documenti fondamentali
740144
Sigma-Aldrich
Mono(2-chloroallyl) oxalyl chloride
97%
Sinonimo/i:
2-Chloroallyl oxalochloride, Chlorooxoacetic acid 2-chloroallyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
Densità
1.371 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClC(=C)COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O3/c1-3(6)2-10-5(9)4(7)8/h1-2H2
DROVKFBGHINOBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)