Documenti fondamentali
738913
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-4,5-methylenedioxybenzonitrile, 6-Bromopiperonylonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
103-108 °C
Stringa SMILE
Brc1cc2OCOc2cc1C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,4H2
YJAZLOORQHTWFN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)