Documenti fondamentali
738468
Sigma-Aldrich
Potassium m-tolyltrifluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Potassium 3-methylphenyltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
243-248 °C
Stringa SMILE
[K+].Cc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
FRGRQMARQLLUEM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)