Documenti
738425
Sigma-Aldrich
Potassium 3-methoxyphenyltrifluoroborate
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H4BF3 ·K
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
178-183 °C
Stringa SMILE
[K+].COc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
GKDCWEPJOSDGHY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3