Documenti fondamentali
737232
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
38-43 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1cnc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c1-4-2-11-5(3-10-4)6(7,8)9/h2-3H,1H3
XZOKPWSKJRCLQO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)