Documenti
736880
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
52-57 °C
Stringa SMILE
COc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-5(8(9)10)3-2-4-7-6/h2-4H,1H3
WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3