Documenti fondamentali
736864
Sigma-Aldrich
5-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Methoxynicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
127-131 °C
Stringa SMILE
COc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-6-2-5(7(9)10)3-8-4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
VDZUWTLBWRZRTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)