Documenti
736376
Sigma-Aldrich
3,4-Diamino-2-chloropyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Chloropyridine-3,4-diamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
158-163 °C
Stringa SMILE
Nc1ccnc(Cl)c1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
PWOIYBVEDIFBEO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3