Documenti fondamentali
736317
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachlorogallate
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
LiGaCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
beads
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
175 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].Cl[Ga-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ga.Li/h4*1H;;/q;;;;+3;+1/p-4
KMBVSAMILLNTNQ-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Russell, P. G.; Reddy, T. B.
Proc. 37th Power Sources Conf., 365-365 (1996)
West, W. C.; Shevade, A.; Soler, J.; Kulleck, J.; Smart, M.
Journal of the Electrochemical Society, 157, A571-A571 (2010)