734683
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
pellets (for sputtering)
Sinonimo/i:
YSZ-8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets (for sputtering)
Composizione
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
diam. × alt.
2-3 mm × 3-5 mm
Punto di fusione
>2,600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)