Documenti
733733
Sigma-Aldrich
D-Mannose-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
D-Mannopyranose-4-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O6
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
133-140 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i3+1
WQZGKKKJIJFFOK-XEIQMVQRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3