Documenti fondamentali
732869
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodochromone
Sinonimo/i:
6-Chloro-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4ClIO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
141-147 °C
Stringa SMILE
Clc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4ClIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)