Documenti fondamentali
732680
Sigma-Aldrich
Methyl 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485
Stringa SMILE
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
189.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)