Documenti fondamentali
732532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
174-180 °C
Stringa SMILE
Oc1cc(Br)ccc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(9(13)5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
WZIZGAUXNYGZML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)