732524
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9FN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
111-117 °C
Stringa SMILE
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)