Documenti
732028
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C, d3-diethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2,2′-Methyl-13C,d3-iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methyl-13C,d3-amine, DMEA-methyl-13C,d3
About This Item
Formula condensata:
13CD3N(CH2CH2OH)2
Peso molecolare:
123.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
246-248 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
CRVGTESFCCXCTH-KQORAOOSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup