731684
2-(Tributylstannyl)-3-methoxypyrazine
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyrazine
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.515
Densità
1.167 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccnc1OC
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-4-6-2-3-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
MEKPDHIMYRRQFX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)