Documenti fondamentali
730769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-3-methyl-5-phenylpyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-92 °C
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
Cc1[nH]nc(-c2ccccc2)c1Br
InChI
1S/C10H9BrN2/c1-7-9(11)10(13-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
OMGCVNHAFYEVRU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)