Documenti fondamentali
730440
Sigma-Aldrich
Tetraacetoxy diboroxane
97%
Sinonimo/i:
Pyroboron tetraacetate, Tetraacetyl diborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12B2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
147-150 °C
Stringa SMILE
CC(=O)OB(OB(OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12B2O9/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)19-10(17-7(3)13)18-8(4)14/h1-4H3
ZMJHYNIVOZEJTJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)