Documenti fondamentali
730165
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(3-bromophenyl)propionate
97%
Sinonimo/i:
3-(3-Bromophenyl)propionic acid methyl ester, Methyl 3-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.540
Densità
1.382 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
DJJHVPBMUQLOCB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)