Documenti fondamentali
729981
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
60-65 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5F3N2/c10-9(11,12)8-5-13-6-3-1-2-4-7(6)14-8/h1-5H
YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)