Documenti fondamentali
729930
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1H-indazole
95%
Sinonimo/i:
4-Iodoindazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
184-190 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Ic1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
CJQXSPSUIGJNJX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)