Documenti fondamentali
729795
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(aminomethyl)pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-(Aminomethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13ClN2O2
Peso molecolare:
204.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
195-200 °C
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)c1cc(CN)c[nH]1
InChI
1S/C8H12N2O2.ClH/c1-2-12-8(11)7-3-6(4-9)5-10-7;/h3,5,10H,2,4,9H2,1H3;1H
POZKLGCSWZVYRM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)