Documenti fondamentali
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane
97%
Sinonimo/i:
(1R,2R)-Pseudoephedrine phenylchlorosilane, (4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazasilolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18ClNOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
oil
Densità
1.151 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
Note legali
Patent pending. U.S. Patent Application No. 11/810,920
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)